GF43776434
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
100mm tube, 9.5mm outside diameter, 1.7mm wall thickness, 6.1mm inside diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI027450
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 437-764-34
Lunghezza
100 mm
D.E. × D.I. × spess.
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)