Documenti fondamentali
GF43365944
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
25m wire, 1.5mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NI115150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 433-659-44
L × diam.
25 mm × 1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)