GF43284168
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
FE290300
About This Item
Forma fisica
annealed (precipitation hardenable)
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 432-841-68
Lungh. × spessore
1 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)