GF43109917
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
rod, 200mm x 6.35mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI137910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 431-099-17
L × diam.
200 mm × 6.35 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF43109917-1EA | 4061825463667 |
GF43109917-2EA | 4061829964801 |
GF43109917-5EA | 4061831015027 |