Key Documents
GF43035690
Nickel/Iron
tube, Ni52%/Fe 48%, outside diameter 9.55 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.275 mm
Sinonimo/i:
NI197750
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 430-356-90
Lunghezza
1000 mm
D.E.
9.55 mm
Spessore delle pareti
0.275 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)