Key Documents
GF39973012
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, grade topas 5013l-10
Sinonimo/i:
ET356301
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 399-730-12
Peso
100 g
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)