Key Documents
GF39745143
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 6.0 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NI057919
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 397-451-43
Lunghezza
200 mm
Diametro
6.0 mm