Key Documents
GF39275208
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.1 mm, L 10 m, coil width 610 mm
Sinonimo/i:
FP301301
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 392-752-08
Lunghezza
10 m
Largh. bobina
610 mm
Spessore
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3