GF38892066
Copper selenide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
CU516010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 388-920-66
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF38892066-1EA | 4061821157973 |