Documenti fondamentali
GF38541449
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 500mm x 2.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI107905
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 385-414-49
L × diam.
500 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)