GF38490767
Gold
insulated wire, 0.5m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.009mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.99%
Sinonimo/i:
Gold, AU005835
About This Item
Saggio
99.99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 384-907-67
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × diam. × spessore
0.5 m × 0.05 mm × 0.009 mm
P. ebollizione
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)