GF38132388
Gold-antimony alloy, Au99Sb1
0.05m wire, 1.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
AU145150
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 381-323-88
L × diam.
0.05 m × 1.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)