GF36620951
Quartz - fused
tube, outside diameter 2.9 mm, length 500 mm, wall thickness 0.75 mm
Sinonimo/i:
SI617040
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 366-209-51
Lunghezza
500 mm
D.E.
2.9 mm
Spessore delle pareti
0.75 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)