GF36023015
Palladium
powder, max. particle size 150 micron, weight 1 g, purity 99.95%
Sinonimo/i:
PD006012
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 360-230-15
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
Peso
1 g
Dimens. max. particelle
150 μm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)