GF35735069
Dural® - aluminum/copper/magnesium
tube, Al 95%/Cu 4%/Mg 1%, outside diameter 0.71 mm, length 500 mm, wall thickness 0.051 mm
Sinonimo/i:
AL047100
About This Item
Saggio
≥95%
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 357-350-69
Lunghezza
500 mm
D.E.
0.71 mm
Spessore delle pareti
0.051 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)