Documenti fondamentali
GF35171018
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
foil, 150 x 150mm, 0.914mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE250220
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 351-710-18
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.914 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)