GF35151522
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.005 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
CU040200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 351-515-22
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.005 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF35151522-1EA | 4061821125866 |
GF35151522-5EA | 4061821125897 |
GF35151522-10EA | 4061821125859 |
GF35151522-20EA | 4061821125873 |
GF35151522-2EA | 4061821125880 |