GF34941438
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
200mm rod, 3.0mm diameter
Sinonimo/i:
NI057910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 349-414-38
L × diam.
200 mm × 3.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF34941438-20EA | 4061829971793 |
GF34941438-10EA | 4061829921682 |
GF34941438-1EA | 4061825460994 |
GF34941438-2EA | 4061829951320 |
GF34941438-5EA | 4061829996321 |