GF34898170
Gold
tube, 50mm, outside diameter 0.3mm, inside diameter 0.2mm, wall thickness 0.05mm, as drawn, 99.95%
Sinonimo/i:
Gold, AU007050
About This Item
Saggio
99.95%
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 348-981-70
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × spess. parete
50 mm × 0.05 mm
D.E. × D.I.
0.3 mm × 0.2 mm
P. ebollizione
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)