Key Documents
GF34145805
Polyetheretherketone
(PEEK), sheet, thickness 1 mm, size 300 × 300 mm, gray
Sinonimo/i:
EK303010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 341-458-05
Misura
300 × 300 mm
Spessore
1 mm
Colore
gray
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)