Documenti fondamentali
GF33126061
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 8mm disks, 0.1mm thickness
Sinonimo/i:
FE180400
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (disc)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 331-260-61
diam. × spessore
8 mm × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)