GF32252598
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 25 mm, L 25 mm, black
Sinonimo/i:
BI307925
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 322-525-98
Lunghezza
25 mm
Diametro
25 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)