Documenti fondamentali
GF25993301
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 25 mm, L 50 mm, black
Sinonimo/i:
BI307925
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 259-933-01
Lunghezza
50 mm
Diametro
25 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)