GF31550318
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
rod, 1000mm x 6.35mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI047905
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 315-503-18
L × diam.
1000 mm × 6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)