Documenti fondamentali
GF31432586
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 25 x 25mm, 0.2mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE220320
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 314-325-86
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)