GF31105864
Platinum
foil, 10mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.95%
Sinonimo/i:
Platinum, PT000230
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 311-058-64
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
diam. × spessore
10 mm × 0.025 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF31105864-50EA | 4061829591090 |
GF31105864-10EA | 4061829479695 |
GF31105864-20EA | 4061829547141 |