GF30196054
Dysprosium
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Sinonimo/i:
Dysprosium, DY007910
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 301-960-54
Resistività
89 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 6.35 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1412 °C (lit.)
Densità
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Dy]
InChI
1S/Dy
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)