GF29517464
Ytterbium
rod, 50mm, diameter 2.0mm, cast, 99%
Sinonimo/i:
Ytterbium, YB007905
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 295-174-64
Resistività
28 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 2.0 mm
P. ebollizione
1196 °C (lit.)
Punto di fusione
824 °C (lit.)
Densità
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Yb]
InChI
1S/Yb
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)