Documenti fondamentali
GF29509768
Vanadium
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.7+%
Sinonimo/i:
V 006030
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
V
Numero CAS:
Peso molecolare:
50.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141749
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.7%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 295-097-68
Resistività
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
P. ebollizione
3380 °C (lit.)
Punto di fusione
1890 °C (lit.)
Densità
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[V]
InChI
1S/V
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)