GF29145887
Zirconium
foil, light tested, 200x300mm, thickness 0.075mm, annealed, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR000240
About This Item
Saggio
99.20%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 291-458-87
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
200x300 mm × 0.075 mm
P. ebollizione
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF29145887-5EA | 4061829568139 |
GF29145887-1EA | 4061825407852 |
GF29145887-2EA | 4061829515942 |