GF28905554
Iron
powder, 6-8 μm mean particle size, weight 200 g, purity 99.+%
Sinonimo/i:
FE006041
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 289-055-54
Resistività
9.71 μΩ-cm
Peso
200 g
Dimens. media particelle
6-8 μm
P. eboll.
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)