Documenti fondamentali
GF28887351
Stainless steel - AISI 321
tube, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 2.0 mm
Sinonimo/i:
FE217600
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 288-873-51
Lunghezza
100 mm
D.E.
10.0 mm
Spessore delle pareti
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)