GF26689214
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.25 mm, L 1 m
Sinonimo/i:
ME311150
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 266-892-14
Lunghezza
1 m
Spessore
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)