GF26305130
Iridium
wire reel, 0.2m, diameter 0.125mm, as drawn, 99.9%
Sinonimo/i:
Iridium, IR005105
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.90%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 263-051-30
Resistività
4.71 μΩ-cm
L × diam.
0.2 m × 0.125 mm
P. ebollizione
4130 °C (lit.)
Punto di fusione
2450 °C (lit.)
Densità
22.65 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ir]
InChI
1S/Ir
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)