Key Documents
GF26207861
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.1 mm, L 5 m
Sinonimo/i:
FV301300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 262-078-61
Lunghezza
5 m
Spessore
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3