Key Documents
GF91214681
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.125 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
FV301310
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 912-146-81
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)