Key Documents
GF25772104
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 1m coil, 0.25mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI030290
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 257-721-04
Misura × spessore
1 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)