Documenti fondamentali
GF25404544
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), film, thickness 0.25 mm, L 1 m
Sinonimo/i:
FP361250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 254-045-44
Lunghezza
1 m
Spessore
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)