Documenti fondamentali
GF24856061
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 2m coil, 0.125mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI030271
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 248-560-61
Misura × spessore
2 m × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)