Documenti fondamentali
GF24837509
Chromium
powder, max. particle size 38 micron, weight 50 g, purity 99.+%
Sinonimo/i:
CR006021
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cr
Numero CAS:
Peso molecolare:
52.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141709
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 248-375-09
Resistività
12.7 μΩ-cm, 20°C
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
38 μm
P. ebollizione
2672 °C (lit.)
Punto di fusione
1857 °C (lit.)
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]
InChI
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)