GF24757713
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 50 x 50mm, 0.125mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
FE280320
About This Item
Forma fisica
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 247-577-13
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)