GF24750525
Aluminum borosilicide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g
Sinonimo/i:
AL546010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 247-505-25
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)