GF24401483
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
200mm rod, 3.5mm diameter
Sinonimo/i:
W 117915
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 244-014-83
L × diam.
200 mm × 3.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF24401483-1EA | 4061825425689 |
GF24401483-2EA | 4061829970024 |