GF23999473
Lead
wire reel, 0.1m, diameter 3.0mm, as drawn, 99.99+%
Sinonimo/i:
Lead, PB005150
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 239-994-73
Resistività
20.65 μΩ-cm
L × diam.
0.1 m × 3.0 mm
P. eboll.
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects