GF23075186
Neodymium
foil, thickness 0.1 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
ND000210
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 230-751-86
Resistività
64.0 μΩ-cm, 20°C
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.1 mm
P. eboll.
3074 °C (lit.)
Punto di fusione
1021 °C (lit.)
Densità
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nd]
InChI
1S/Nd
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)