Key Documents
GF22148928
Indium
rod, 10.0 mm diameter, length 100 mm, high purity 99.999%
Sinonimo/i:
IN007930
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
In
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141719
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.999%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 221-489-28
Resistività
8.37 μΩ-cm
Lunghezza
100 mm
Diametro
10.0 mm
Punto di fusione
156.6 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[In]
InChI
1S/In
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3