Documenti fondamentali
GF21441822
Stainless Steel - AISI 431 alloy, Fe82Cr16Ni2
1000mm rod, 6.0mm diameter
Sinonimo/i:
FL027910
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 214-418-22
L × diam.
1000 mm × 6.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)