GF21409466
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
1000m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NI115120
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 214-094-66
L × diam.
100 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)