Documenti fondamentali
GF20867586
Stainless steel - AISI 303 alloy, FeCr18Ni9MnSi
500mm rod, 12mm diameter
Sinonimo/i:
FA117910
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 208-675-86
L × diam.
500 mm × 12 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)