Documenti fondamentali
GF21000519
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%, 0.6 mm diameter, length 20 m, temper annealed
Sinonimo/i:
FA145120
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 210-005-19
Lunghezza
20 m
Diametro
0.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)